Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, 50% Suspension
Codice prodotto. p-8010675 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
4mL
50mL
Codice prodotto. 12846446
Marca: IBA Lifesciences 21206002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for purification of recombinant Strep-tag proteins under gravity flow and low pressure or FPLC
  • High capacity resin provides 2 to 3 times higher binding capacity for strep-tag proteins than standard Strep-Tactin Superflow suspension
  • Higher yields of highly pure Strep-tag protein
  • Bulk resin is recommended for packing of columns and cartridges since the resin is optimized for column affinity chromatography rather than for batch purification
  • Binding capacity: 1mL sedimented resin (corresponding to 2mL of 50 % suspension) is useful for one-step purification of 50 to 100nmol recombinant Strep-tag protein (up to 3mg in case of  30 kDa protein)
Specifica
Quantità 4 mL
Stabilità 6 months after shipping.
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame Biotin: >300 nmol/ mL resin
Product Type 50% suspension
Esclusivamente per scopi di ricerca.