Learn More
IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Cartridge
Codice prodotto. 15392016 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
Dimensione della confezione:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15392016 1 x 1 mL 1mL
15312026 1 x 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15392016 Fornitore IBA Lifesciences GmbH N. del fornitore 21237001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridge is a HPLC/FPLC cartridge to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridges contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins with HPLC/FPLC devices such as Äkta™ systems (Cytiva).
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.   
Specifica
Product Type High Capacity Cartridge
Quantità 1 x 1 mL
Tipo di colonna High Capacity Cartridge
Esclusivamente per scopi di ricerca.