Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Cartridge
Codice prodotto. 17255794 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17255794 1 x 5 mL Pezzo
17245794 1 x 1 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17255794 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21240001
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridge is a HPLC/FPLC cartridge to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridges contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins with HPLC/FPLC devices such as Äkta™ systems (Cytiva).
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
Specifica
Support Type 6% agarose, crosslinked
Dimensione particelle 50 to 150 μm
Quantità 1 x 5 mL
Da utilizzare con (applicazione) HPLC/FPLC
Bersaglio Twin-Strep-Tag™ and Strep-tag™II
Tipo High Capacity Chromatography Cartridge
Formato Pre-packed Cartridge
Esclusivamente per scopi di ricerca.