Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Column
Codice prodotto. 12856466 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
5 x 0.2 mL
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12856466 5 x 0.2 mL pezzi 5
12806466 1 mL 1mL
12826466 5 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12856466 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21209550
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity columns contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins via gravity flow.
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • To reduce the waiting period during sample and buffer application, the use of the application aid WET FRED is recommended.
Specifications
Capacità di legame 150 to 500 nmoL
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Support Type Superflow 6
Quantità 5 x 0.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) One-Step Purification of Recombinant Strep-Tag Proteins
Tipo Gravity Flow Column
Esclusivamente per scopi di ricerca.