Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Column
Codice prodotto. p-7230582 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
5 x 0.2 mL
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
Codice prodotto. 12856466
Marca: IBA Lifesciences 21209550
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity columns contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins via gravity flow.
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • To reduce the waiting period during sample and buffer application, the use of the application aid WET FRED is recommended.
Specifica
Capacità di legame 150 to 500 nmoL
Capacità (sistema metrico) 1 mL
Support Type Superflow 6
Quantità 5 x 0.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) One-Step Purification of Recombinant Strep-Tag Proteins
Tipo Gravity Flow Column
Esclusivamente per scopi di ricerca.