Learn More
IBA GmbH™ Strep-Tactin™XT Starter Kit
Codice prodotto. 15697028 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 15697028
Marca: IBA GmbH™ 24998000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
IBA GmbH™ Strep-Tactin™XT Starter Kit is a comprehensive kit for Strep-tag protein purification and detection.
  • The Strep-Tactin™XT Starter Kit contains all essential reagents required for purification and detection of Strep-tagII™ and Twin-Strep-tag™ proteins.
  • The kit contains all reagents sufficient for 8 applications
  • 1x 1 mL Strep-Tactin™XT Superflow™ gravity flow column
  • Strep-Tactin™/ Strep-Tactin™XT Wash Buffer (1x Buffer W)
  • Strep-Tactin™XT Elution Buffer with Biotin for displacing the Twin-Strep-tag™ protein from the column (1x Buffer BXT)
  • Strep-Tactin™ horse radish peroxidase (HRP) conjugate for Western blot detection
Specifica
Contenuto kit Gravity flow column, wash buffer, elution buffer
Quantità 1 Kit