Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ Cartridge
Codice prodotto. 15583077 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 x 1mL
1 x 5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15583077 1 x 1mL Pezzo
15728207 1 x 5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15583077 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 24021001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Strep-Tactin™XT Superflow™ cartridge is a HPLC/FPLC cartridge to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Ä
  • They can also be operated with other workstations, with syringes or with peristaltic pumps by use of common adapters for cartridges
  • Cartridge bodies are pressure resistant for up to 3 bar, the cartridges can be used with a flow restrictor
  • Cartridges can be connected in series to enlarge capacity
  • Dynamic binding capacity: ™
Specifica
Capacità di legame 5.7mg protein/mL resin
Capacità (sistema metrico) 1 x 1mL
Quantità 1 Cartridge
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione delle proteine
Sufficiente per Chromatpgraphy workstations with 10 to 32 connections
Esclusivamente per scopi di ricerca.