Learn More
IBA GmbH™ StrepMAB-Classic Chromeo 546 Conjugate
Codice prodotto. 15342016 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Volume del campione:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
Codice prodotto. 15342016
Marca: IBA GmbH™ 21550050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
IBA GmbH™ StrepMAB-Classic Chromeo 546 Conjugate is an antibody for detection of Strep-tag™ and Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • For the detection of Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ in Immunofluorescence, FACS and more
  • Contains StrepMAB-Classic; conjugated to Chromeo 546
  • 1 x 50μg fluorescent conjugate
Specifica
Volume del campione 50 μg