Learn More
IBA Lifesciences StrepMAB-Classic Conjugate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16441475 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Label or Dye:
DY-488
DY-549
DY-649
HRP Conjugate
Dimensione della confezione:
50µg
Pezzo
Codice prodotto. 16441475
Marca: IBA Lifesciences 21566050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
StrepMAB-Classic conjugates are monoclonal antibodies with different conjugates to detect Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion proteins
StrepMAB-Classic is a highly selective, murine monoclonal antibody for detection of Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion proteins in applications like western blots, ELISA, FACS, immunohistochemistry, and immunocytochemistry.
It is available coupled to fluorescent dyes (DY-488, DY-549, DY-649). 
The absorption/emission maxima of the fluorescent dyes are:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Please note: For capturing of Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion proteins on solid phases, the use of StrepMAB-Immo or Strep-Tactin™XT is recommended due to the binding affinity in the pM range.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.10 mL
Concentrazione 0.5 mg/mL
Contenuto kit Solution in PBS; 0.01 % NaN3; 1 mg/ mL BSA
Content And Storage Undiluted: 2°C to 8°C, protect from light; Diluted: -25°C to -15°C
Quantità 50 μg
Da utilizzare con (applicazione) ELISA, western blot, immunofluorescence
Bersaglio Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™
Tipo Conjugate
Label or Dye DY-549
Esclusivamente per scopi di ricerca.