Learn More
IBA Lifesciences Streptamer™ Solution Set Standard
Codice prodotto. 15260608 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL washing buffer, 1 mL stock solution
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 15260608
Marca: IBA Lifesciences 65603005
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Streptamer Solution Set Standard is designed to be used for washing and dissociation.
  • Includes 50 mL Streptamer™ washing buffer (Buffer IS, 10x)
  • Includes 1 mL D-Biotin stock solution for Streptamer™ Technology
  • Both solutions are sterile filtered and do not contain any preservatives
  • Please handle under sterile conditions
Specifica
Include Washing buffer and D-Biotin stock solution
Quantità 50 mL washing buffer, 1 mL stock solution