Learn More
BD Streptavidin, BV711
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Host Species:
Species Reactivity:Ms
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 0.1 mg/mL |
| Quantità | 100 μg |
| Content And Storage | 4°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flow Cytometry |