missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Streptococcus Agalactiae Antibody (224/46), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-62933DL594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Streptococcus Agalactiae Monoclonal antibody specifically detects Streptococcus Agalactiae in Bacteria samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| Streptococcus Agalactiae | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| s agalactiae, S. agalactiae | |
| Streptococcus agalactiae (NCTC 11360) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG3 |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 224/46 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto