Learn More
Tocris Bioscience™ Streptozocin
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Antibiotic and antitumor agent. Alkylates DNA and induces diabetes mellitus via reduction of nicotinamide adenine dinucleotide in pancreatic β-cells in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Streptozocin |
| CAS | 18883-66-4 |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C8H15N3O7 |
| Purezza | >95% |