Learn More
Streptozotocin, ≥97%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11447640 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11447640
Marca: MP Biomedicals 0210055705
Identificatori chimici
CAS 18883-66-4
Formula molecolare C8H15N3O7
Molecular Weight (g/mol) 265.222
InChI Key ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N
Sinonimo STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
PubChem CID 45357367
IUPAC Name 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea
SMILES CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico Streptozotocin
Tipo Streptozotocin
Forma fisica Solid
Colore White
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio ≥97%
Peso formulazione 265.2
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Streptozotocin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Streptozotocin