Learn More
Streptozotocin, 97+%, Thermo Scientific™
Streptozotocin (streptozocin, CAS # 18883-66-4) is an N-nitrosourea antibiotic produced by Streptomyces achromogenes.
164.00€ - 280.99€
Identificatori chimici
| CAS | 18883-66-4 |
|---|---|
| Formula molecolare | C8H15N3O7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 265.222 |
| Numero MDL | MFCD00006607 |
| InChI Key | ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N |
| Sinonimo | NSC-85998; U-9889 |
| PubChem CID | 45357367 |
| IUPAC Name | 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea |
| SMILES | CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15434179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61601.ME |
500mg |
167.00€ 164.00€ / 500mg Risparmia 3.00€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
15424179
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61601.03 |
1g |
287.00€ 280.99€ / 1g Risparmia 6.01€ 2% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Streptozotocin acts as a bactericidal by alkylating DNA and inhibiting DNA synthesis
• Streptozotocin enters cells through glucose transporter 2
Application
• Streptozotocin induces diabetes in experimental animals and can cause acute liver injury
• It is also useful for research on neuroendocrine tumors and carcinoma cells
Identificatori chimici
| 18883-66-4 | |
| 265.222 | |
| ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
| 45357367 | |
| CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
| C8H15N3O7 | |
| MFCD00006607 | |
| NSC-85998; U-9889 | |
| 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea |
Specifica
| Streptozotocin | |
| White | |
| C8H15N3O7 | |
| 2060675 | |
| NSC-85998; U-9889 | |
| ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
| 1-methyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]urea | |
| 45357367 | |
| ≥97% |
| 18883-66-4 | |
| Hygroscopic | |
| MFCD00006607 | |
| 14,8832 | |
| Soluble in water or 100% ethanol | |
| CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O | |
| 265.222 | |
| 265.22 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H351
Suspected of causing cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 242-646-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LZ5775000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C