Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate StrepTrap™ HP
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1mL
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Portata:
<20 ml/min.
<4 mL/min.
Content And Storage:
2° to 8°C
Da 2 ° a 8 °C
Da 4 ° a 8 °C
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
- Prepacked with StrepTactin Sepharose High Performance
- Binding capacity Approx. 6 mg Strep II-tagged protein/ml medium
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Generated with 0.5M NaOH
- 1 and 5mL columns
Media
- Ligand: Streptactin
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: >7
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Specifica
| Product Type | StrepTactin Sepharose HP prepacked column |
| Volume letto | 1mL |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.27 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 7mm |
| Quantità | 1 x 1mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 25mm |
| Portata | <4 mL/min. |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo di legante | StrepTactin (∼5mg/mL medium) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- StrepTrap HP
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur