Learn More
Cytiva Colonne preimpaccate StrepTrap™ HP
Codice prodotto. p-3667263 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 1mL
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Portata:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Content And Storage:
2° to 8°C
Da 2 ° a 8 °C
Da 4 ° a 8 °C
Dimensione della confezione:
1mL
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 10298754
Marca: Cytiva 28907547
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Purificazione di proteine ricombinanti con tag Strep (II) per cromatografia di affinità. Le colonne Cytiva Life Sciences™ StrepTrap™ HP sono preimpaccate con un efficace e stabile terreno a base di Sepharose™ che offre risoluzione elevata, picchi ad alta concentrazione e purificazioni riproducibili. Anche la capacità legante è elevata.
  • Prepacked with StrepTactin Sepharose High Performance
  • Binding capacity Approx. 6 mg Strep II-tagged protein/ml medium
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Generated with 0.5M NaOH
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Ligand: Streptactin
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 34μm
  • pH stability working range: >7
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Colonna preimpaccata StrepTactin Sepharose HP
Volume letto 1 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Quantità 1 x 5 ml
Altezza (sistema imperiale) 0.98 in.
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Portata <20 ml/min.
Materiale Polipropilene
Tipo di legante StrepTactin (∼5 mg/ml di terreno)
Pressione max 3 bar
Intervallo di pH 7
Dimensione particelle 34μ m
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage Da 4 ° a 8 °C
Tipo di colonna Ion Exchange Column
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione di proteine ricombinanti con tag Strep (II) per cromatografia di affinità
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • StrepTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol