Learn More
Ansell™ String Knits™ 76-202 Series White Nylon Light Weight Gloves
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- For general handling and delicate manipulation
- Can also be worn as liners
- Without seams to rub or irritate
- Ambidextrous
- Washable at 40°C
- Does not shrink, stiffen or lose shape
- Nylon liner
- Knitwrist cuff
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nylon |
| Struttura | Seamless Knit |
| Materiale polso | Nylon |
| Product Type | Lightweight Gloves |
| Size | 8 |
| Stile | 76-202 |
| Colore polso guanto | White |
| Stile polso guanto | Knit |
| Rivestimento interno | Nylon |
| Quantità | 12 paia |
| Vedi altri risultati |