Learn More
Cytiva Strip Holder
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Size:
7cm
13cm
18cm
24cm
Quantità:
1 Each
6 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ettan IPGphor 3 IEF System |
| Tipo | Strip Holder |
| Include | 6 x Strip holder cover, 1 x 60mL strip holder cleaning solution, instructions |
| Quantità | 6 Pack |
| Size | 7cm |