Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Strip Plate Sealing Films
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Aluminum
Poliestere
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Poliestere |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 101 mm |
| Barriera evaporazione | Yes |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR and storage |
| Formato | 1x8 well (8 strips/sheet) |
| Pre-intagliato | No |
| Vedi altri risultati |