Learn More
Corning™ Stripette™ All-Plastic Wrapped, Polystyrene Serological Pipets, Sterile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10265471 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Viola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Codice prodotto. 10265471
Marca: Corning™ 4012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Caratterizzate da involucro in plastica banana-peel ad apertura facilitata, per la rimozione e l'eliminazione asettica dell'elettricità statica quando si indossano guanti in lattice. Le pipette sierologiche monouso con involucro in plastica Corning™ Stripette™ sono provviste di un'esclusiva striscia di ingrandimento con codice a colori per una più agevole visualizzazione del menisco.
Features an easy-opening plastic wrap for aseptic removal and elimination of static cling when wearing latex gloves. Corning™ Stripette™ Disposable Plastic-Wrapped Polystyrene Serological Pipets include a unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 10.94 in.
Graduazioni negative 0.2 ml
Quantità Contenitore da 200
Stile punta Antigoccia
Tipo di imballaggio Confezionate singolarmente: Plastica
Colore Giallo
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 27.8 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso