Learn More
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10231303 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
Lunghezza (sistema metrico):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Codice prodotto. 10231303
Marca: Corning 7042
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Confezionate con una tecnica per camera sterile, rivoluzionarie in termini di sicurezza e praticità. Le pipette sierologiche monouso Corning™ Stripette™ incartate singolarmente in carta-plastica, una confezione per camere sterili, sono ideali per impianti di produzione di vaccini e farmaci basati su cellule o altre camere sterili di laboratorio.
Corning's triple-bagged packaged pipets are a safety and convenience revolution. This extraordinary packaging is ideal for cell-based vaccine and drug production facilities, or other laboratory clean rooms.
  • Triple-bagged
  • Each pipet is individually wrapped in easy open paper/plastic
  • No need for decontamination spraying with alcohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Non-pyrogenic
  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
Note: Triple-bagged packaged Stripettes have the same product claims and features as the standard Stripettes except for the sterility and packaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Calibrato
Certificazione/Conformità Apirogene, esenti da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.01 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 10,9in.
Graduazioni negative 0.2 ml
Quantità 1000/Cs.
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio In busta tripla
Volume (sistema imperiale) 0.06 once
Colore Verde
Volume (sistema metrico) 2 ml
Lunghezza (sistema metrico) 27.7 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso