Learn More
Eppendorf™ Strips for Fixed Angle Rotor for Benchtop Centrifuge
Codice prodotto. 10690032 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Include:
48 x 0.2mL PCR™ tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10690032
Marca: Eppendorf™ 5804735005
For Centrifuge 5810/5810 R
  • Rotor F-45-48-PCR
  • For Centrifuge 5810/5810 R
  • Holds 6 x 8, 6x 5 PCR tube strips or 48 x 0.2mL individual PCR tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotore ad angolo fisso
Include 48 x 0.2mL PCR™ tubes
No. of Places 48