Learn More
Corning™ Micropiastre Stripwell™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10525531 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
Trasparente
White
Proprietà di legame:
High Binding
Medium Binding
Total Volume (Metric) Well:
190 μL
360 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10525531
Marca: Corning™ 3914
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed and treated to provide uniform binding, high optical clarity, and low background interference. Corning™ Stripwell™ Microplates provide a superior solution for in vitro diagnostic assays.
Corning™ Stripwell™ microplates may be used in a variety of laboratory assays. The flat bottom strips are designed to easily break apart and are pre-assembled in an “egg-crate” style strip holder that allows each individual well to be positioned back into the microplate once broken.
  • Stripwell microplates have 96-well flat bottom polystyrene format.
  • Low volume and standard Stripwell microplates have well volumes of 190 μL and 360 μL, respectively.
  • 1 x 8 strips are designed to fit only one way into the strip holder, eliminating the chance of misorientation.
Order Info
Bulk packed. Cat. No. 07-200-24 has individual 1 x 8 strips without frame.
Certifications
Cat. Nos. 07-200-31 and -32 have certified surface chemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame Medium Binding
Formato Strip Plate
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Medium Binding
Colore Black
Product Type Microplate Strip
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
Sterilità Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 360 μL
Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) In-vitro diagnostic assays
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 25/Pk.
Quantità 100/Cs.