Learn More
Strontium AA Standard: Sr @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17999169
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17999169 100 mL 100mL
17918639 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17999169 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGAASRN100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Strontium AA Standard: Sr @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium
CAS 7440-24-6
Metodi AA/GFAA
Nomi componenti o analita Strontium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Sr
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Sr
InChI Formula InChI=1S/Sr
SMILES [Sr]
IUPAC Name strontium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 87.62
Quantità 100 mL
Peso formulazione 87.906 g/mol