Learn More
Strontium acetate hydrate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Codice prodotto. p-7049133
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11362088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012990.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 543-94-2 | C4H6O4Sr | 205.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 543-94-2
Formula molecolare C4H6O4Sr
Molecular Weight (g/mol) 205.71
Numero MDL MFCD00036392
InChI Key RXSHXLOMRZJCLB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo strontium acetate, strontium diacetate, acetic acid, strontium salt, strontium di acetate, unii-4sl32ymy7b, 4sl32ymy7b, acetic acid, strontium salt 2:1, acmc-1bn7n, strontium 2+ ion diacetate, ksc492a5d
PubChem CID 10987
SMILES [Sr++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico Strontium acetate hydrate
Punto di fusione 150°C (in -0.5H2O)
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Sr(OOCCH3)2·xH2O
Beilstein 3692534
Indice di Merck 14,8836
IUPAC Name strontium;diacetate
Peso formulazione 205.71 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9965%
Grado Puratronic
Sensibilità Hygroscopic