Learn More
Strontium bromide, anhydrous, 99% (metals basis excluding Ba), Ba 0.1% max
Codice prodotto. p-7049635
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11387208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016791.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
Used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10476-81-0
Formula molecolare Br2Sr
Molecular Weight (g/mol) 247.428
Numero MDL MFCD00049548
InChI Key YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
IUPAC Name strontium;dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium bromide
Punto di fusione 643°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ba), Ba 0.1% max.
Formula lineare SrBr2
Indice di Merck 14,8837
Informazioni di solubilità Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Peso formulazione 247.44
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.216 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium bromide