Learn More
Strontium bromide, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11358567
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11358567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035717.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
It is used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10476-81-0
Formula molecolare Br2Sr
Molecular Weight (g/mol) 247.428
Numero MDL MFCD00049548
InChI Key YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
IUPAC Name strontium;dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium bromide
Punto di fusione 643°C
Nota nome Ultra dry
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare SrBr2
Indice di Merck 14,8837
Informazioni di solubilità Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Peso formulazione 247.44
Percent Purity 99.995%
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.216 g/mL