Learn More
Strontium carbonate, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11348687
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11348687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035793.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1633-05-2
Formula molecolare CO3Sr
Molecular Weight (g/mol) 147.63
Numero MDL MFCD00011250
InChI Key LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium carbonate
Punto di fusione 1100°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
IUPAC Name strontium(2+) carbonate
Peso formulazione 147.63
Densità 3.7 g/mL