Learn More
Strontium chloride, 99.99%, (trace metal basis), anhydrous
Codice prodotto. p-2692231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10008961
Marca: Thermo Scientific Acros 369740050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr | 158.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10476-85-4
Formula molecolare Cl2Sr
Molecular Weight (g/mol) 158.53
Numero MDL MFCD00011249
Specifica
Punti di ebollizione 1250.0°C
Materiale o nome chimico Strontium chloride
Punto di fusione 873.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 54.4 to 55.9% (Sr)
Formula lineare SrCl2
Indice di Merck 15, 8970
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 158.53
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce