Learn More
Strontium chloride, anhydrous, 95%
Codice prodotto. p-7048958
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11356608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012202.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10476-85-4
It is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10476-85-4
Numero MDL MFCD00011249
Specifica
Punti di ebollizione 1250°C
Materiale o nome chimico Strontium chloride
Punto di fusione 873°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Indice di Merck 14,8840
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Peso formulazione 158.53
Percent Purity 95%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.65
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.052 g/mL