Learn More
Strontium chloride, anhydrous, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. p-4782162
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11367208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016790.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10476-85-4 | Cl2Sr
Strontium chloride is widely used in fireworks for the source of red color. It is also used in dental and biological research. It is the precursor material to other compounds of strontium. It is used to prepare yellow strontium chromate, a corrosion inhibitor for aluminum. It is also employed in glass-making, sea water aquaria, and metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10476-85-4
Formula molecolare Cl2Sr
Numero MDL MFCD00011249
Specifica
Punti di ebollizione 1250°C
Materiale o nome chimico Strontium Chloride
Punto di fusione 873°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.5%, metal basis
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Very slightly soluble in ethanol and acetone.
Peso formulazione 158.53
Indice di rifrazione 1.65
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.052
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium chloride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium chloride