Learn More
Strontium chloride hexahydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. p-3756713 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10349220
Marca: Thermo Scientific Acros 315081000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium chloride hexahydrate
Punto di fusione 115.0°C
Nota nome For analysis ACS
Colore White
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 103% (Complexometry)
Formula lineare SrCl2·6H2O
Indice di Merck 15, 8970
Informazioni di solubilità Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 266.62
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium chloride hexahydrate