Learn More
Strontium chloride hexahydrate, 99%, extra pure
Codice prodotto. p-3527088 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10752315
Marca: Thermo Scientific Acros 194122500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium chloride hexahydrate
Punto di fusione 115.0°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare SrCl2·6H2O
Indice di Merck 15, 8970
Informazioni di solubilità Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 266.62
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium chloride hexahydrate