Learn More
Strontium chromate, 95%
Codice prodotto. 15462987
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15462987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089026.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7789-06-2 | CrO4Sr | 203.61 g/mol
Strontium chromate is used an primer for zinc, magnesium, aluminum, and alloys used in aircraft manufacture. Used as a colorant in polyvinyl chloride resins. It is also used in aluminum flake coatings. paints, varnishes and oil colors. It is a used in water based wash primers, metal conditioners, additive to control the sulfate content of solutions in electrochemical processes. It is also used in paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-06-2
Formula molecolare CrO4Sr
Molecular Weight (g/mol) 203.61
Numero MDL MFCD00049549
InChI Key NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
PubChem CID 24599
IUPAC Name strontium;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium chromate
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H
Peso formulazione 203.61
Densità 3.895