Learn More
Strontium granules, 20mm max, 99.0% (metals basis)
Codice prodotto. p-7058643
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11320198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042929.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-24-6
Formula molecolare Sr
Molecular Weight (g/mol) 87.62
Numero MDL MFCD00134060
InChI Key CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC Name strontium
SMILES [Sr]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium
Colore Golden
Nota nome Distilled dendritic pieces
Quantità 25 g
Imballaggio Ampule
Sensibilità Air and moisture sensitive
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3208
Percent Purity 99.8%