Learn More
Strontium fluoride, Puratronic™, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4782163
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
0.50g
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11337047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010878.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontium fluoride is used as an optical coating on lenses, and as a thermoluminescent dosimeter crystal. It also finds use as a water insoluble strontium source for use in oxygen-sensitive applications such as metal production. It serves both as a source of strontium and fluoride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-48-4
Formula molecolare F2Sr
Molecular Weight (g/mol) 125.62
Numero MDL MFCD00011251
InChI Key FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
SMILES [F-].[F-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Fluoride
Forma fisica Powder
Quantità 0.5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%, metal basis
IUPAC Name strontium;difluoride
Peso formulazione 125.62