Learn More
Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11397008
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11397008
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014705.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121012-89-3
Formula molecolare C10H2F12O4Sr
Molecular Weight (g/mol) 501.72
Numero MDL MFCD00064760
InChI Key KEVXBFHXVKDJRZ-PAMPIZDHSA-L
Sinonimo strontium hexafluoroacetylacetonate, strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate, strontium hexafluoropentanedionate hydrate, 2,4-pentanedione,1,1,1,5,5,5-hexafluoro-,ion 1-,strontium 2:1, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy strontio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 91873267
SMILES [Sr++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Punti di ebollizione 220°C (0.02mmHg)(sublimation)
Materiale o nome chimico Strontium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto di fusione ∼260°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
IUPAC Name strontium(2+) bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate)
Peso formulazione 501.75