Learn More
Strontium hydroxide octahydrate, 98%, pure
Codice prodotto. 10441671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10441671
Marca: Thermo Scientific Acros 270230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1311-10-0
Formula molecolare H18O10Sr
Molecular Weight (g/mol) 265.75
Numero MDL MFCD00150395
InChI Key UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium hydroxide octahydrate
Punto di fusione 100.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare Sr(OH)2·8H2O
Indice di Merck 14,8843
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids
Peso formulazione 265.75
Percent Purity 98%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium hydroxide octahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.