Learn More
Strontium iodide, anhydrous, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-7052362
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15462937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047268.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10476-86-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10476-86-5
Numero MDL MFCD00049557
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium iodide
Punto di fusione 515°C
Nota nome Anhydrous
Colore Brown to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,8844
Peso formulazione 341.43
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Sensibilità Light Sensitive & Hygroscopic
Densità 4.550g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium iodide