Learn More
Strontium nitrate, anhydrous, 98%
Codice prodotto. p-4904547
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 11397298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030534.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
In railroad flares, signal lights, marine signalsStrontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. Mixed with glycolic acid, it is used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-76-9
Formula molecolare N2O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 211.63
Numero MDL MFCD00011248
InChI Key DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
IUPAC Name strontium;dinitrate
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Strontium nitrate
Punto di fusione 570°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
Peso formulazione 211.63
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium nitrate
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P370+P380+P375-In caso di incendio: evacuare la zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium nitrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt