Learn More
Strontium perchlorate trihydrate, 98%
Codice prodotto. 15472377
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 15472377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045577.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 15650-09-6 | Cl2H6O11Sr | 340.56 g/mol
Strontium perchlorate trihydrate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15650-09-6
Formula molecolare Cl2H6O11Sr
Molecular Weight (g/mol) 340.56
Numero MDL MFCD09039117
InChI Key VRRVWIQWZWFYDJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo strontium perchlorate trihydrate, 2clo4.sr.3h2o, strontium perchlorate, trihydrate, strontium 2+ trihydrate diperchlorate
PubChem CID 71435311
SMILES O.O.O.[Sr++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Strontium perchlorate trihydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Very soluble in water. Soluble in alcohol.
IUPAC Name strontium;diperchlorate;trihydrate
Peso formulazione 340.54 (286.52 Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Strontium perchlorate trihydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium perchlorate trihydrate