Learn More
Strontium peroxide, 12.3% available oxygen
Descrizione
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Strontium peroxide |
| Punto di fusione | 215°C (decomposition) |
| Nota nome | 12.3% available oxygen |
| Colore | Brown |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 g |
| Formula lineare | SrO2 |
| Numero UN | UN1509 |
| Indice di Merck | 14,8847 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water and slowly decomposes in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Strontium peroxide
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Strontium peroxide