Learn More
Strontium peroxide, 12.3% available oxygen
Codice prodotto. p-7080070
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 15442647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046310.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
Applications of Strontium Peroxide include pyrotechnics i.e. fireworks (red color), ammunitions (tracer/hunting), oxidizer, alarm rocket. It is also used in textiles for fibers bleaching and as an oxidizing agent for hair bleaching (professional).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-18-7
Formula molecolare O2Sr
Molecular Weight (g/mol) 119.618
Numero MDL MFCD00084686
InChI Key UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen
PubChem CID 14807
IUPAC Name strontium;peroxide
SMILES [O-][O-].[Sr+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium peroxide
Punto di fusione 215°C (decomposition)
Nota nome 12.3% available oxygen
Colore Brown
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Formula lineare SrO2
Numero UN UN1509
Indice di Merck 14,8847
Informazioni di solubilità Insoluble in water and slowly decomposes in water.
Peso formulazione 119.62
Sensibilità Moisture sensitive
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium peroxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium peroxide