Learn More
Strontium sulfide, 99.9% (metals basis)
Descrizione
Strontium sulfide is used in chemical research and as organic intermediates. It is also used as depilatory. It is also used as Isotope labelled enantiomer of Voriconazole (V760000), an antifungal agent and an ergosterol biosynthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Strontium sulfide |
| Punto di fusione | >2000°C |
| Colore | Gray |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Indice di Merck | 14,8849 |
| Informazioni di solubilità | Slightly soluble in water; Decomposes in acids |
| Peso formulazione | 119.68 |
| Percent Purity | 99.9% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Strontium sulphide
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Strontium sulphide
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.