Learn More
Strontium Titanium Oxide Substrate, 5 x 5 x 0.5mm, Polished One Side, 110 Orientation, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-5548956
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11339238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042619.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12060-59-2
Formula molecolare O3SrTi
Molecular Weight (g/mol) 183.48
Numero MDL MFCD00049554
InChI Key VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC Name strontium;dioxido(oxo)titanium
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium Titanium Oxide Substrate
Nota nome Polished One Side
Colore White
Forma fisica Substrate
Quantità 1 Ea.