Learn More
Strontium tungsten oxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11314877
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11314877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041899.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13451-05-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13451-05-3
Numero MDL MFCD00049562
Sinonimo Strontium tungstate
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium tungsten oxide
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare SrWO4
Peso formulazione 335.46
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Densità 6.187 g/mL