Learn More
Strontium zirconium oxide, 99.3% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7048981
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11321719
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012346.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Mostly as intermediates( primary and secondary ). For chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12036-39-4
Formula molecolare O3SrZr
Molecular Weight (g/mol) 226.84
Numero MDL MFCD00049555
InChI Key FCCTVDGKMTZSPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo strontium zirconate, strontium zirconium trioxide, strontium dioxido oxo zirconium, o3zr.sr, strontium zirconium oxide srzro3, strontium zirconium oxide, strontium 2+ ion oxozirconiumbis olate, strontium 2+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 82852
IUPAC Name strontium;dioxido(oxo)zirconium
SMILES [Sr++].[O-][Zr]([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 9000°C
Materiale o nome chimico Strontium zirconium oxide
Punto di fusione 2700°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 226.84
Percent Purity 99.3%
Odore Odorless
Densità 5.5 g/mL