missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STT3A Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1E2B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 66581-1-IG-150UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene encodes the basic transcription factor 3. This protein forms a stable complex with RNA polymerase IIB and is required for transcriptional initiation. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. This gene has multiple pseudogenes.Specifica
| STT3A | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P46977, P46978 | |
| STT3A | |
| STT3A Fusion Protein Ag27072 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1E2B12 | |
| Unconjugated | |
| STT3A | |
| B5, Integral membrane protein 1, ITM1, STT3 A, STT3A, TMC, Transmembrane protein TMC | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 16430, 3703 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto