Learn More
Techne™ Dri-Block™ Aluminum Heating Block Insert
Click to view available options
No. of Places:
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
- Heaters sold separately
Specifica
Specifica
| Descrizione | Conical wells |
| Capacità | 15 mm Conical Tubes |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| No. of Places | 12 |
| Tipo | Dri-Block™ Insert |
| Profondità (sistema imperiale) pozzetto | 1.89 in. |
| Profondità (sistema metrico) pozzetto | 48 mm |
| Diametro (sistema imperiale) pozzetto | 0.59 in. |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | 15 mm |